Fontos dokumentumok
F8182
Faropenem sodium hydrate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(5R,6S,8R,2′R)-2-(2′-tetrahydrofuryl)-6-hydroxyethylpenem-3-carboxylate sodium salt, ALP 201, Farom, Fropenem, Furopenem, SUN 5555, SY 5555, Wy 49605
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D +120 to +130°, c = 1.0 in water
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to light brown
oldhatóság
H2O: ≥20 mg/mL
kezdeményező
Daiichi-Sankyo
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O.[Na+].C[C@@H](O)C1C2SC(C3CCCO3)=C(N2C1=O)C([O-])=O
InChI
1S/C12H15NO5S.Na.H2O/c1-5(14)7-10(15)13-8(12(16)17)9(19-11(7)13)6-3-2-4-18-6;;/h5-7,11,14H,2-4H2,1H3,(H,16,17);;1H2/q;+1;/p-1/t5-,6-,7+,11-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FHSVCMPZCIOKGW-VIDQLUEFSA-M
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.