Fontos dokumentumok
475992
Sigma-Aldrich
mTOR Inhibitor XII, Torin2
Szinonimák:
mTOR Inhibitor XII, Torin2, 9-(6-aminopyridin-3-yl)-1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)benzo[h][1,6]naphthyridin-2(1H)-one, DNA-PK Inhibitor VII, PI 3-K Inhibitor XIX, PI 4-K Inhibitor
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H15F3N4O
Molekulatömeg:
432.40
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Teszt
≥99% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
powder
hatékonyság
2 nM IC50
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
A Torin1 (Cat. No. 475991) structural analog that acts as a cell-permeable, potent, ATP-competitive inhibitor against DNA-PK and mTOR (IC50 = 0.5 and 2.81 nM, respectively). Comparing to Torin1, Torin2 displays enhanced inhibitory potency against PI 4-Kβ (IC50 = 18.3 nM) and PI 3-K (IC50 =4.68, 5.67, 8.58, 17.5, 24.5, and 28.1 nM, respectively, against P110α/P85α, P110γ, hVPS34, P110δ/P85α, C2β, C2α, respectively), while being more effective in inhibiting S6K1 Thr389 phosphorylation in MEF cultures (IC50 = 0.25 nM vs 2 nM, respectively, for Torin2 and Torin1) in vitro and displaying much improved oral bioavailability in mice (Cmax (ng/mL) /T1/2 (h) = 3968/0.72 and 223/0.79, respectively, for Torin2 and Torin1; 10 /mg/kg p.o.) in vivo.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: yes
Primary Target
MTOR
Reversible: yes
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Liu, Q., et al. 2011. J Med Chem.54, 1473.
Liu, Q., et al. 2010, J Biol Chem.284, 8023.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3