SML1939
SCH 79797 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N3-Cyclopropyl-7-(4-isopropylbenzyl)-7H-pyrrolo[3,2-f]quinazoline-1,3-diamine hydrochloride, N3-Cyclopropyl-7-[[4-(1-methylethyl)phenyl]methyl]-7H-Pyrrolo[3,2-f]quinazoline-1,3-diamine hydrochloride, SCH79797 xHCl
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to light brown
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cl.Cl.[n]2(c3c(c4c(nc(nc4N)NC5CC5)cc3)cc2)Cc1ccc(cc1)C(C)C
InChI
1S/C23H25N5.2ClH/c1-14(2)16-5-3-15(4-6-16)13-28-12-11-18-20(28)10-9-19-21(18)22(24)27-23(26-19)25-17-7-8-17;;/h3-6,9-12,14,17H,7-8,13H2,1-2H3,(H3,24,25,26,27);2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NNJTXSQXGHYXAJ-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)