Merck
SML1162
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-1-propargyl-uracil
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1-Propargyl-5-fluorouracil, 5-Fluoro-1-(2-propyn-1-yl)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H5FN2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
168.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1C(F)=CN(CC#C)C(N1)=O
InChI
1S/C7H5FN2O2/c1-2-3-10-4-5(8)6(11)9-7(10)12/h1,4H,3H2,(H,9,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GMCOGJQJFDQZCP-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
5-Fluoro-1-propargyl-uracil is a biologically inert precursor, a prodrug that can be bioorthogonally activated to 5-fluorouracil iside a tumor that has a previously implanted palladium catalyst. Preliminary tests with pancreatic and colorectal cancer cells resulted in the death of than 80% of the malignant cells.
Tulajdonságok és előnyök
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.