Fontos dokumentumok
722332
6-Amino-7-deazapurine
97%
Szinonimák:
4-Amino-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
97%
Forma
solid
mp
257-262 °C
SMILES string
Nc1ncnc2[nH]ccc12
InChI
1S/C6H6N4/c7-5-4-1-2-8-6(4)10-3-9-5/h1-3H,(H3,7,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PEHVGBZKEYRQSX-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)