SML1154
Clostridium difficile Toxin A
≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder, cellular toxin
Szinonimák:
TcdA
About This Item
Javasolt termékek
product name
Clostridium difficile Toxin A, ≥95% (SDS-PAGE)
Minőségi szint
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Feloldás
Contents of the 2UG sku when reconstituted in 250 μL sterile distilled water will contain Toxin A at a concentration of approximately 8 μg/mL in 0.05M Hepes, 0.15M sodium chloride and 5% sucrose.
Egyéb megjegyzések
Mixing: Swirl or pipette gently to mix. Vortexing may promote aggregation.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2