SML1153
Clostridium difficile Toxin B
≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder, cellular toxin
Szinonimák:
C. difficile Toxin B, Clostridium Toxin B
About This Item
Javasolt termékek
product name
Clostridium difficile Toxin B, ≥95% (SDS-PAGE)
Minőségi szint
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Clostridium difficile is a bacteria that causes antibiotic-associated pseudomembranous colitis. This bacterium produces two high molecular weight exotoxins, toxin A and B. Toxin B is more effective than toxin A in disrupting human colonic epithelium in vitro.
Tulajdonságok és előnyök
Feloldás
Contents of the 2 μg SKU when reconstituted in 100 μL sterile distilled water will contain Toxin B at a concentration of approximately 0.02 mg/mL in 0.05 M Hepes, 0.15 M sodium chloride and 5% sucrose.
Egyéb megjegyzések
Mixing: Swirl or pipette gently to mix. Vortexing may promote aggregation.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2