Fontos dokumentumok
870606P
Avanti
POVPC
Avanti Research™ - A Croda Brand 870606P, powder
Szinonimák:
1-palmitoyl-2-(5′-oxo-valeroyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (870606P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 870606P
lipidtípus
phosphoglycerides
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCC([H])=O)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C29H56NO9P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-28(32)36-25-27(39-29(33)21-18-19-23-31)26-38-40(34,35)37-24-22-30(2,3)4/h23,27H,5-22,24-26H2,1-4H3/t27-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RKIDALSACBQVTN-HHHXNRCGSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to study its effects on endothelial function and vasodilation
- as a ligand for LRP6 in bone marrow mesenchymal stromal cells (MSCs)
- as a oxidized lipid to study if membrane status at different degrees of lipid peroxidation is involved in oxidative stress tolerance
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)