Fontos dokumentumok
B7561
1(S),9(R)-(−)-Bicuculline methbromide
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
(5S)-5-[(6R)-6,8-Dihydro-8-oxofuro[3,4-e]-1,3-benzodioxol-6-yl]-5,6,7,8-tetrahydro-6,6-dimethyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolinium bromide (1:1)
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: >10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Br-].C[N+]1(C)CCc2cc3OCOc3cc2[C@H]1[C@@H]4OC(=O)c5c6OCOc6ccc45
InChI
1S/C21H20NO6.BrH/c1-22(2)6-5-11-7-15-16(26-9-25-15)8-13(11)18(22)19-12-3-4-14-20(27-10-24-14)17(12)21(23)28-19;/h3-4,7-8,18-19H,5-6,9-10H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t18-,19+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BWXCECYGGMGBHD-GRTNUQQKSA-M
Alkalmazás
- as a γ-aminobutyric acid (GABAA) receptor A antagonist: in cortical neuron culture
- in artificial cerebrospinal fluid (ACSF) formature dentate granule neurons
- in hypothalamic explant cultures
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offer many products related to GABAA receptors for your research needs.
We offer many products related to potassium channels for your research needs.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience