Merck
SML1095
Sigma-Aldrich
PKI-166
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(R)-4-[4-[(1-Phenylethyl)amino]-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-yl]-phenol, (R)-6-(4-Hydroxyphenyl)-4-[(1-phenylethyl)amino]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 4-[4-(((R)-1-Phenylethyl)amino)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-yl]phenol, 4-[4-[[(1R)-1-Phenylethyl]amino]-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-yl]-phenol (9CI), CID 6918403, PKI 166, PKI166
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H18N4O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
330.38
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(C=C1)=CC=C1C2=CC3=C(N2)N=CN=C3N[C@H](C)C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C20H18N4O/c1-13(14-5-3-2-4-6-14)23-19-17-11-18(24-20(17)22-12-21-19)15-7-9-16(25)10-8-15/h2-13,25H,1H3,(H2,21,22,23,24)/t13-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XRYJULCDUUATMC-CYBMUJFWSA-N
Géninformáció
human ... EGFR(1956)
Biokémiai/fiziológiai hatások
PKI-166 is a potent, selective and orally available EGF-R tyrosine kinase inhibitor.
PKI-166 is a potent, selective and orally available EGF-R tyrosine kinase inhibitor. PKI-166 potently inhibits the growth and metastasis of many human cancers including human pancreatic cancer.
Egyéb megjegyzések
Light and air sensitive.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)