Fontos dokumentumok
PZ0170
Torcetrapib
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(2R,4S)-4-((3,5-Bis-trifluoromethylbenzyl)methoxycarbonylamino)-2-ethyl-6-trifluoromethyl-3,4-dihydro-2H-quinoline-1-carboxylic acid ethyl ester, CP-529,414, CP-529414
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D >-70°
szín
white
oldhatóság
DMSO: >5 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)N1[C@H](CC)C[C@H](N(Cc2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)OC)c3cc(ccc13)C(F)(F)F
InChI
1S/C26H25F9N2O4/c1-4-18-12-21(19-11-15(24(27,28)29)6-7-20(19)37(18)23(39)41-5-2)36(22(38)40-3)13-14-8-16(25(30,31)32)10-17(9-14)26(33,34)35/h6-11,18,21H,4-5,12-13H2,1-3H3/t18-,21+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CMSGWTNRGKRWGS-NQIIRXRSSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research