Fontos dokumentumok
SML1086
Sigma-Aldrich
BX-912
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
N-[3-[[5-bromo-4-[[2-(1H-imidazol-5-yl)ethyl]amino]-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-1-pyrrolidinecarboxamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H23BrN8O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
471.35
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Brc1c(nc(nc1)Nc3cc(ccc3)NC(=O)N4CCCC4)NCCc2nc[nH]c2
Biokémiai/fiziológiai hatások
BX-912 is a potent inhibitor of PDK1 (3-Phosphoinositide dependent protein kinase-1). The IC50 values for direct inhibition of kinase activity or inhibition in a cell based assay are 26 nM and 12 nM, respectively. BX-912 inhibits the growth of PC-3 tumor cells grown on soft agar more potently than cells grown on plastic (IC50 = 320 nM vs. 5.5 mM, respectively).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Munir A Al-Zeer et al.
EBioMedicine, 23, 100-110 (2017-08-15)
The intracellular human bacterial pathogen Chlamydia trachomatis pursues effective strategies to protect infected cells against death-inducing stimuli. Here, we show that Chlamydia trachomatis infection evokes 3-phosphoinositide-dependent protein kinase-1 (PDPK1) signaling to ensure the completion of its developmental cycle, further leading
Sameer S Chopra et al.
Cell systems, 10(1), 66-81 (2019-12-10)
Frequent mutation of PI3K/AKT/mTOR signaling pathway genes in human cancers has stimulated large investments in targeted drugs but clinical successes are rare. As a result, many cancers with high PI3K pathway activity, such as triple-negative breast cancer (TNBC), are treated