Fontos dokumentumok
C7897
Clonidine hydrochloride
solid
Szinonimák:
2-(2,6-Dichloroanilino)-2-imidazoline hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
szín
white
oldhatóság
H2O: soluble
methanol: soluble
kezdeményező
Boehringer Ingelheim
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Clc1cccc(Cl)c1NC2=NCCN2
InChI
1S/C9H9Cl2N3.ClH/c10-6-2-1-3-7(11)8(6)14-9-12-4-5-13-9;/h1-3H,4-5H2,(H2,12,13,14);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZNIFSRGNXRYGHF-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Általános leírás
Alkalmazás
- in ex vivo leptin release assay
- to study its effects on pain hypersensitivity in 6-OHDA lesioned rats
- to study its influence on the sleep of larval zebrafish
- to manipulate noradrenaline and examine its influence on behavioral flexibility and motivation
- to reduce central noradrenaline levels
- to inhibit allyl isothiocyanate (AITC) sensitized thermal aversion
- to attenuate thermal and mechanical pain hypersensitivity in rats
- as a positive control for pertussis toxin (PTX)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?