Fontos dokumentumok
SML0462
Alda-1
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-2,6-dichlorobenzamide
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Clc1cccc(Cl)c1C(=O)NCc2ccc3OCOc3c2
InChI
1S/C15H11Cl2NO3/c16-10-2-1-3-11(17)14(10)15(19)18-7-9-4-5-12-13(6-9)21-8-20-12/h1-6H,7-8H2,(H,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NMKJFZCBCIUYHI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- to study its cryoprotective effects on H2O2-induced Achilles tendinopathy in mice Achilles tenocytes
- to study its protective effects against alcohol-derived DNA damage in ALDH2 knock out mice
- to study its effects on cutaneous wound healing in mice
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research