345742
Ganglioside GD1b, Disialo, Human Brain
Gangliosides are highly purified sialic acid-containing glycolipids that are used as markers of various cell types and antigens.
Szinonimák:
Ganglioside GD1b, Disialo, Human Brain, II³(Neu5NAc)₂GgOse₄ Ceramide, Galβ1,3GalNAcβ1,4(Neu5Acα2,8)(Neu5Acα2,3)Galβ1-4Glcβ1,1ʹ Ceramide
Teszt
≥98% (TLC)
form
lyophilized solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
oldhatóság
chloroform/methanol (2:1): soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Used as markers of various cell types and antigens
Figyelmeztetés
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
WGK
WGK 1
Cikkek
Glycosphingolipids