Fontos dokumentumok
SML0872
MJN110
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-(bis(4-chlorophenyl)methyl)piperazine-1-carboxylate, Cravatt Reagent
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)N2CCN(C(C3=CC=C(Cl)C=C3)C4=CC=C(Cl)C=C4)CC2
InChI
1S/C22H21Cl2N3O4/c23-17-5-1-15(2-6-17)21(16-3-7-18(24)8-4-16)25-11-13-26(14-12-25)22(30)31-27-19(28)9-10-20(27)29/h1-8,21H,9-14H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BEADRWVIFHOSGN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience