Merck
SML0815
Sigma-Aldrich
YMU1
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-[2-(4,6-Dimethyl-3-oxoisothiazolo[5,4-b]pyridin-2(3H)-yl)acetyl]-1-piperazinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-(2-(4,6-dimethyl-3-oxoisothiazolo[5,4-b]pyridin-2(3H)-yl)acetyl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H22N4O4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
378.45
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to light brown
oldhatóság
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
YMU1 is a cell-permeable and nontoxic inhibitor of hTMPK (thymidylate kinase) that sensitizes tumor cells to doxorubicin in vitro and in vivo.
Tulajdonságok és előnyök
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.