341209
EUK-8
A synthetic salen-manganese complex with high superoxide dismutase (SOD) and catalase-mimic activities, and oxyradical scavenging activities.
Szinonimák:
EUK-8
Teszt
≥90% (elemental analysis)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
dark brown
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Mn+3].[Cl-].N(=C\c2c(cccc2)[O-])/CC\N=C\c1c(cccc1)[O-]
InChI
1S/C16H16N2O2.ClH.Mn/c19-15-7-3-1-5-13(15)11-17-9-10-18-12-14-6-2-4-8-16(14)20;;/h1-8,11-12,19-20H,9-10H2;1H;/q;;+3/p-3/b17-11+,18-12+;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HBQGFROGWOHBAG-SNTCFBDDSA-K
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Superoxide dismutase (SOD) and catalase-mimic activities, and oxyradical scavenging activities
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Brandier, C., et al. 1997. J. Vasc. Res. 34, 49.
Doctrow, S.R., et al. 1997. Adv. Pharmacol. 38, 247.
Bruce, A.J., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93, 2312.
Pucheu, S., et al. 1996. Cardiovasc. Drug Ther. 10, 331.
Baudry, M., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun. 192, 964.
WGK
WGK 2