06-933
Anti-acetyl-Lysine Antibody
serum, Upstate®
Szinonimák:
Acetylated Lysine Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
vertebrates
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
acetylation (Lys)
Géninformáció
human ... CECR2(27443)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Western Blot Analysis: A 1:1000 dilution of the previous lot of the antibody detected:
• Acetylated histones and to a lesser degree, other proteins in RIPA lysate from trichostatin A (5 μM) treated Cos-1 cells. Trichostatin A, an inhibitor of deacetylases also, was used to increase the level of acetylated histones. (Panel B).
• GST-p53 (100 ng) acetylated in vitro with either recombinant p300 or PCAF. (Panel C).
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Minőség
Western Blot Analysis: 1:1000-1:2000 dilution of this antibody detected:
• Acetylated histones in acid-extracted proteins from sodium butyrate (5 mM) treated HeLa cells. Sodium butyrate, an inhibitor of deacetylases, was used to increase the level of acetylated histones. (Panel A).
• Chemically acetylated BSA (10 ng) in a dot blot assay.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
TSA-treated HeLa and NIH/3T3 cells, osteosarcoma tissue.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1