Fontos dokumentumok
SML0508
Pentostatin
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
(8R)-3-(2-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-3,4,7,8-tetrahydroimidazo[4,5-d][1,3]diazepin-8-ol, 2′-dCF, DCF, Deoxycoformycin
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D +70 to +80°, c = 1 in H2O
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 10 mg/mL, clear
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)n2cnc3[C@H](O)CN=CNc23
InChI
1S/C11H16N4O4/c16-3-8-6(17)1-9(19-8)15-5-14-10-7(18)2-12-4-13-11(10)15/h4-9,16-18H,1-3H2,(H,12,13)/t6-,7+,8+,9+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPVKHBSQESCIEP-JQCXWYLXSA-N
Géninformáció
human ... ADA(100)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offers many products related to adenosine receptors for your research needs.