Fontos dokumentumok
SML0421
SB265610
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1-(2-Bromophenyl)-3-(4-cyano-1H-benzo[d] [1,2,3]triazol-7-yl)urea, N-(2-Bromophenyl)-N′-(7-cyano-1H-benzotriazol-4-yl)urea, SB 265610
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to light brown
oldhatóság
DMSO: 15 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Brc1ccccc1NC(=O)Nc2ccc(C#N)c3nn[nH]c23
InChI
1S/C14H9BrN6O/c15-9-3-1-2-4-10(9)17-14(22)18-11-6-5-8(7-16)12-13(11)20-21-19-12/h1-6H,(H2,17,18,22)(H,19,20,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SEDUMQWZEOMXSO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as a cysteine-amino acid-cysteine (CXC)-chemokine receptor type 2 (CXCR2) antagonist to study its effects on the binding of chemokine with G-protein coupled receptors (GPCR)[1]
- as a CX-chemokine receptor type 1 (CXCR1) inhibitor to study its effect on the chemotactic activity of chemokines on inflammatory cells[2]
- as a CXCR2 antagonist to study its effect on migration of neutrophils to the rat brain[3]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offer many products related to chemokine receptors for your research needs.