Fontos dokumentumok
1605588
USP
Rosavin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(2E)-3-Phenylprop-2-en-1-yl 6-O-α-L-arabinopyranosyl-β-D-glucopyranoside, (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(E)-3-Phenylprop-2-enoxy]-6-([(2S,3R,4S,5S)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxymethyl)oxane-3,4,5-triol, (E)-3-Phenyl-2-propenyl 6-O-a-L-arabinopyranosyl-β-D-glucopyranoside, Rosavidin
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
rosavin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1CO[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC\C=C\c3ccccc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C20H28O10/c21-12-9-28-19(17(25)14(12)22)29-10-13-15(23)16(24)18(26)20(30-13)27-8-4-7-11-5-2-1-3-6-11/h1-7,12-26H,8-10H2/b7-4+/t12-,13+,14-,15+,16-,17+,18+,19-,20+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RINHYCZCUGCZAJ-IPXOVKFZSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also, for use with USP monographs such as:
- Rhodiola rosea Capsules
- Powdered Rhodiola rosea Extract
- Powdered Rhodiola rosea
- Rhodiola rosea
- Rhodiola crenulata Root and Rhizome Powder
- Rhodiola crenulata Root and Rhizome Dry Extract
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)