5.06069
3-Deazaneplanocin A hydrochloride
InSolution, ≥98%, 25 mM aqueous solution, EZH2 Inhibitor
Szinonimák:
InSolution EZH2 Inhibitor, DZNep, 3-Deazaneplanocin A, xHCl, yH₂O {x = 3 & y = 2}, (1S,2R,5R)-5-(4-Amino-1H-imidazo[4,5-c]pyridin-1-yl)-3-(hydroxymethyl)cyclopent-3-ene-1,2-diol, xHCl, yH₂O {x = 3 & y = 2}, NSC 617989
Teszt
≥98% (HPLC)
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
tárolási hőmérséklet
−70°C
InChI
1S/C12H14N4O3/c13-12-9-7(1-2-14-12)16(5-15-9)8-3-6(4-17)10(18)11(8)19/h1-3,5,8,10-11,17-19H,4H2,(H2,13,14)/t8-,10-,11+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OMKHWTRUYNAGFG-IEBDPFPHSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
EZH2
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Miranda, T.B., et al. 2009. Mol. Cancer Ther.8, 1579.
Fiscus, W., et al. 2009. Blood13, 2733.
Tan, J., et al. 2007. Genes Dev.21, 1050.
Chiang, P.K., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 4988.
Tseng, C.K., et al. 1989. J. Med. Chem.32, 1442.
Glazer, R.I., et al. 1986. Biochem. Biophys. Res. Commun.135, 688.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2