Fontos dokumentumok
850546P
Avanti
MSDH
Avanti Research™ - A Croda Brand 850546P, powder
Szinonimák:
(S)-O-methyl-serine dodecylamide hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
molekulatömeg
322.91 g/mol
kiszerelés
pkg of 1 × 25 mg (850546P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 850546P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[NH3+][C@@H](COC)C(NCCCCCCCCCCCC)=O.[Cl-]
InChI
1S/C16H34N2O2.ClH/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18-16(19)15(17)14-20-2;/h15H,3-14,17H2,1-2H3,(H,18,19);1H/t15-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KEFSFBIMLKNBML-RSAXXLAASA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)