Fontos dokumentumok
SML1143
PTC-209
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-(2,6-Dibromo-4-methoxyphenyl)-4-(2-methylimidazo[1,2-a]pyrimidin-3-yl)-2-thiazolamine
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to brown
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
BrC1=CC(OC)=CC(Br)=C1NC2=NC(C3=C(C)N=C4N3C=CC=N4)=CS2
InChI
1S/C17H13Br2N5OS/c1-9-15(24-5-3-4-20-16(24)21-9)13-8-26-17(22-13)23-14-11(18)6-10(25-2)7-12(14)19/h3-8H,1-2H3,(H,22,23)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XVOOCQSWCCRVDY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- the cell viability of canine osteosarcoma (OSA) cell lines
- lipidated microtubule-associated protein 1 light chain 3 (LC3B-II) and Sequestosome 1 (SQSTM1) protein levels in ovarian cancer (OvCa) cells
- cardiac reprogramming efficiency in mouse embryonic fibroblasts (MEF)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.