Merck
SMB01049
Sigma-Aldrich
4′-O-Methylabyssinone V
≥90% (LC/MS-ELSD)
Szinonimák:
4-Methylabyssinone V, 5,7-Dihydroxy-4′-methoxy-3′,5′-diprenylflavanone, Abyssinone V 4′-methyl ether
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H30O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
422.51
UNSPSC kód:
12352205
NACRES:
NA.25
biológiai forrás
plant
Teszt
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forma
solid
molekulatömeg
422.51
oldhatóság
water: slightly soluble
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O1[C@@H](CC(=O)c3c1cc(cc3O)O)c2cc(c(c(c2)CC=C(C)C)OC)CC=C(C)C
InChI
1S/C26H30O5/c1-15(2)6-8-17-10-19(11-18(26(17)30-5)9-7-16(3)4)23-14-22(29)25-21(28)12-20(27)13-24(25)31-23/h6-7,10-13,23,27-28H,8-9,14H2,1-5H3/t23-/m0/s1
Általános leírás
4′-O-Methylabyssinone V, a prenylated flavonone, is a natural product commonly found in plants of Erythrina species. It has shown antioxidant, anti-inflammatory, antimicrobial, and anticancer properties.
Alkalmazás
It is a natural product derived from plant source that finds application in compound screening libraries, metabolomics, phytochemical and biochemical research.
Tulajdonságok és előnyök
  • High quality compound suitable for multiple research applications
  • Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Egyéb megjegyzések
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)