Merck
SMB01047
Sigma-Aldrich
Hexamethylquercetagetin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Szinonimák:
Hexamethoxyflavone, Oxyayanin B trimethyl ether, Quercetagetin hexamethyl ether
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H22O8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
402.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352205
NACRES:
NA.25
biológiai forrás
plant
Teszt
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forma
solid
molekulatömeg
402.39
oldhatóság
water: slightly soluble
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[o]1c2c([c](c(c1c3cc(c(cc3)OC)OC)OC)=O)c(c(c(c2)OC)OC)OC
InChI
1S/C21H22O8/c1-23-12-8-7-11(9-13(12)24-2)18-21(28-6)17(22)16-14(29-18)10-15(25-3)19(26-4)20(16)27-5/h7-10H,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CHXSDKWBSFDZEU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Hexamethylquercetagetin, a polyketide-flavonoid, is a natural product commonly found in plants Jasonia montana, Pallenis spinosa, Callicarpa pilosissima, and Citrus sp. This secondary metabolite has been shown to have various biological activities, including antioxidant, anti-inflammatory, and anticancer properties.
Alkalmazás
It is a natural product derived from plant source that finds application in compound screening libraries, metabolomics, phytochemical, and pharmaceutical research.
Tulajdonságok és előnyök
  • High quality compound suitable for multiple research applications
  • Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Egyéb megjegyzések
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)