Fontos dokumentumok
SHC004
MISSION® pLKO.1-puro TurboGFP™ shRNA Control Plasmid DNA
shRNA sequence targeting tGFP
Szinonimák:
MISSION® Control Vectors
Méret kiválasztása
164 000,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
164 000,00 Ft
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
MISSION®
koncentráció
500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Általános leírás
Ampicillin and puromycin antibiotic resistance genes provide selection in bacterial or mammalian cells respectively. In addition, self-inactivating replication incompetent viral particles can be produced in packaging cells (HEK293T) by co-transfection with compatible packaging plasmids.[2][3] The TurboGFP shRNA Control Vector is provided as 10 μg of plasmid DNA in Tris-EDTA (TE) buffer at a concentration of 500 ng/μl.
Alkalmazás
Jogi információk
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)