SHC001H
MISSION® pLKO.1-puro Empty Vector Control Transduction Particles, High Titer
Contains no shRNA insert
Szinonimák:
MISSION®, MISSION® Control Transduction Particles
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
100
200
termékcsalád
MISSION®
koncentráció
≥1x109 VP/ml (via p24 assay)
technika/technikák
capture ELISA: 109 TU/mL using p24
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Related Categories
Általános leírás
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/shrna.
Komponensek
Jogi információk
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3