Fontos dokumentumok
SHC001
MISSION® pLKO.1-puro Empty Vector Control Plasmid DNA
Contains no shRNA insert
Szinonimák:
MISSION® Control Vectors
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
MISSION®
koncentráció
500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
When shRNA is delivered using lentiviral vectors, the sequence encoding the shRNA is integrated into the genome and the knockdown effect is passed on to daughter cells, continuing gene silencing.