SHC001V
MISSION® pLKO.1-puro Empty Vector Control Transduction Particles
Contains no shRNA insert
Szinonimák:
MISSION®, MISSION® Control Transduction Particles
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
100
200
termékcsalád
MISSION®
koncentráció
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
technika/technikák
capture ELISA: 106 TU/mL using p24
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Általános leírás
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/shrna.
Alkalmazás
Jogi információk
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Cikkek
Small interfering RNAs (siRNAs) are powerful tools for gene expression knockdown, widely used in molecular biology.
Protocols
Detailed procedure for how to perform a lentiviral transduction of MISSION shRNA lentiviral particles to achieve a stable long term silencing and phenotypic change.