ZRB2312
Anti-TRPV1 Antibody, clone 1N19 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Capsaicin receptor, OTRPC1, Osm-9-like TRP channel 1, Transient receptor potential cation channel subfamily V member 1, Vanilloid receptor 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1N19, recombinant monoclonal
leírás
1N19 Clone
termékcsalád
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 94.96 kDa
observed mol wt ~80 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
mouse, monkey, human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technika/technikák
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
C-terminal
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
human ... TRPV1(7442)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in COS-7 cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:10,000 dilution of this antibody detected TRPV1 in COS-7 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected TRPV1 in Human dorsal root ganglia tissue lysates.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected TRPV1 in Neuro2A cells .
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected TRPV1 in Human kidney tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound TRPV1 peptide with a binding affinity that was at least ten thousand-fold (10,000X) higher than that obtained with the non-specific control peptide.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1