14-337-M
MAPKAP Kinase 2 Protein, active, 10 µg
Active, for use in Kinase Assays.
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli Human MAPKAP Kinase
expressed in E. coli
termékcsalád
Upstate®
specifikus aktivitás
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
molekulatömeg
Mw 70.2 kDa
tisztítva
(GSH-agarose & Q-Sepharose FF)
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
activity assay: suitable (kinase)
elérési szám
(FUNCTION: SwissProt: P49137 # Its physiological substrate seems to be the small heat shock protein (HSP27/HSP25). In vitro can phosphorylate glycogen synthase at ′Ser-7′ and tyrosine hydroxylase (on ′Ser-19′ and ′Ser-40′). This kinase phosphorylates Ser in the peptide sequence, Hyd-X-R-X(2)-S, where Hyd is a large hydrophobic residue (By similarity). Mediates both ERK and p38 MAPK/MAPK14 dependent neutrophil responses. Participates in TNF alpha-stimulated exocytosis of secretory vesicles in neutrophils. Plays a role in phagocytosis-induced respiratory burst activity. )
NM_004759.3
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
Géninformáció
human ... MAPKAPK2(9261)
Általános leírás
MAPKAP Kinase 2 has been implicted as a cell cycle checkpoint kinase, joining the ranks of Chk1 and Chk2 as critical regulators of the DNA damage response in mammalian cells in recent studies (Manke, et al, 2005, and Abraham, 2005). This research indicates that MAPKAP Kinase 2, a serine/threonine kinase activated by p38, phosphorylates CDC25 B/C, generating a binding site for 14-3-3 proteins. The checkpoint kinases Chk1 and Chk2 are targets for drug discovery efforts designed to overcome cell cycle arrest due to DNA damage induced by chemotherapeutic agents. Overriding the checkpoint kinases in cancer cells exposed to DNA damaging agents leads to catastrophic failure of cell division and apoptosis.
The new role of MAPKAP Kinase 2 in complementing the function of Chk1 and Chk2 suggests a new target for drug discovery efforts.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1