Fontos dokumentumok
SAB5702112
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin-β1/CD29 Antibody, clone 4Y8I10, Rabbit Monoclonal
Szinonimák:
CD29,FNRB,GPIIA,MDF2,MSK12,VLA-BETA,VLAB,Integrin beta 1,ITGB1,Integrin β1
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.46
klón:
4Y8I10, monoclonal
application:
IF
IHC
WB
faj reaktivitás:
rat, rat, human
technika/technikák:
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:1000 - 1:5000
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
material
colorless
klón
4Y8I10, monoclonal
Forma
liquid
molekulatömeg
135 kDa
faj reaktivitás
rat, rat, human
koncentráció
1.00 mg/mL
technika/technikák
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:1000 - 1:5000
western blot: 1:500 - 1:2000
szín
colorless
izotípus
IgG
immunogén szekvencia
MNLQPIFWIGLISSVCCVFAQTDENRCLKANAKSCGECIQAGPNCGWCTNSTFLQEGMPTSARCDDLEALKKKGCPPDDIENPRGSKDIKKNKNVTNRSKGTAEKLKPEDITQIQPQQLVLRLRSGEPQTFTLKFKRAEDYPIDLYYLMDLSYSMKDDLENVKSLGTDLMNEMRRITSDFRIGFGSFVEKTVMPYISTTPAKLRNPCTSEQNCTSPFSYKNVLSLTNKGEVFNELVGKQRISGNLDSPEGGFDAIMQVAVCGSLIGWRNVTRLLVFSTDAGFHFAGDGKLGGIVLPNDGQCHLENNMYTMSHYYDYPSIAHLVQKLSENNIQTIFAVTEEFQPVYKELKNLIPKSAVGTLSANSSNVIQLIIDAYNSLSSEVILENGKLSEGVTISYKSYCKNGVNGTGENGRKCSNISIGDEVQFEISITSNKCPKKDSDSFKIRPLGFTEEVEVILQYICECECQSEGIPESPKCHEGNGTFECGACRCNEGRVGRHCECSTDEVNSEDMDAYCRKENSSEICSNNGECVCGQCVCRKRDNTNEIYSGKFCECDNFNCDRSNGLICGGNGVCKCRVCECNPNYTGSACDCSLDTSTCEASNGQICNGRGICECGVCKCTDPKFQGQTCEMCQTCLGVCAEHKECVQCRAFNKGEKKDTCTQECSYFNITKVESRDKLPQPVQPDPVSHCKEKDVDDCWFYFTYSVNGNNEVMVHVVENPECPTGPD
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGB1(3688)
Általános leírás
Integrins are heterodimeric proteins made up of alpha and beta subunits. At least 18 alpha and 8 beta subunits have been described in mammals. Integrin family members are membrane receptors involved in cell adhesion and recognition in a variety of processes including embryogenesis, hemostasis, tissue repair, immune response and metastatic diffusion of tumor cells. This gene encodes a beta subunit. Multiple alternatively spliced transcript variants which encode different protein isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogén
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-728 of human Integrin-β1/CD29 (NP_002202.2).
Alkalmazás
WB, IHC, IF/ICC
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)