Fontos dokumentumok
SAB5701942
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-STING-S365 antibody produced in rabbit
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
liquid
faj reaktivitás
human, mouse
koncentráció
1.971 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer365)
Géninformáció
mouse ... STING(72512)
Immunogen
A synthetic phosphorylated peptide around S365 of mouse STING.
Fizikai forma
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1