SAB5900404
Anti-Monkeypox virus/MPXV E8L Antibody (SAA0285)
Szinonimák:
E8L, Cell surface-binding protein, Carbonic anhydrase homolog, Monkeypox virus (MPXV)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
rekombináns
expressed in CHO cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
klón
SAA0285, recombinant monoclonal
Teszt
>95% (SDS-PAGE)
Forma
liquid
molekulatömeg
150 kDa
faj reaktivitás
monkeypox virus
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: 1:2000-1:4000
neutralization: 0.01-10 μg/mL
szín
colorless
pH
7.4
izotípus
IgG2a, kappa
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
-65 to -96°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Monkeypox virus (MPXV), like smallpox virus, belongs to the genus Orthopoxvirus. Its morphology is consistent with that of orthopoxvirus, with a brick-shaped or oval shape with rounded corners and a size of 200~400nm. Brick-shaped or oval-shaped, covered by a lipoprotein membrane or envelope, with two protein-containing side bodies in the middle, and a thick membrane core containing a large double-stranded DNA gene body. The genome of Mpox virus is a double-stranded DNA, about 197kb long, and the end of the genome contains an identical but opposite terminal inverted repeat sequence. The virus contains 190 open reading frames, 4 of which are located in terminal inverted repeats. The core proteins of monkeypox virus are A29L, A35R, B6R, M1R, H3L.
Egyediség
Alkalmazás
Kiszerelés
Tárolás és stabilitás
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Products and support for mpox research, offering world-class reagents for immunoassay and molecular assay development.