Merck
Összes fotó(5)
Fontos dokumentumok
SAB5600222
Sigma-Aldrich
Anti-Acetyl-Histone H3 (Lys14) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM130, purified immunoglobulin
Szinonimák:
H3K14ac, Histone H3 (acetyl K14)
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
RM130, monoclonal
recombinant monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
vertebrates
technika/technikák
ChIP: 2-10 μg/mL
ELISA: 0.2-1 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
multiplexing: 0.1-0.5 μg/mL
western blot: 0.5— 2 μg/mL
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
acetylation (Lys14)
Géninformáció
human ... H3C1(8350)
Egyediség
This antibody reacts to Histone H3 acetylated at Lysine 14 (K14ac), which is not affected by the modification of neighboring amino acids. No cross reactivity with acetylated Lysine 4 (K4ac), Lysine 9 (K9ac), Lysine 18 (K18ac), Lysine 23 (K23ac), Lysine 27 (K27ac), Lysine 36 (K36ac), or lysine 79 (K79ac) in histone H3.
Immunogen
An acetyl-peptide corresponding to the Acetyl-Histone H3 (Lys14)
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2