07-2192
Anti-phospho-TBK1 (Ser172) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Serine/threonine-protein kinase TBK1, NF-kappa-B-activating kinase, T2K, TANK-binding kinase 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rat (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer172)
Géninformáció
human ... TBK1(29110)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Minőség
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected TBK1 on 10 µg of EGF treated and untreated HEK293 cell lysates.
Cél megnevezése
Analízis megjegyzés
EGF treated and untreated HEK293 cell lysates
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1