Merck
Összes fotó(6)
Fontos dokumentumok
SAB5700777
Sigma-Aldrich
Anti-ALIX/PDCD6IP antibody produced in rabbit
Szinonimák:
AIP1, ALIX, DRIP4, HP95, PDCD6IP
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
polyclonal
application:
IF
IHC
WB
faj reaktivitás:
human, mouse, rat
technika/technikák:
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:200-1:2000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
30
96
faj reaktivitás
human, mouse, rat
koncentráció
3.76 mg/ml
technika/technikák
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:200-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PDCD6IP(10015)
Általános leírás
This gene encodes a protein that functions within the ESCRT pathway in the abscission stage of cytokinesis, in intralumenal endosomal vesicle formation, and in enveloped virus budding. Studies using mouse cells have shown that overexpression of this protein can block apoptosis. In addition, the product of this gene binds to the product of the PDCD6 gene, a protein required for apoptosis, in a calcium-dependent manner. This gene product also binds to endophilins, proteins that regulate membrane shape during endocytosis. Overexpression of this gene product and endophilins results in cytoplasmic vacuolization, which may be partly responsible for the protection against cell death. Several alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. Related pseudogenes have been identified on chromosome 15.
Immunogén
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-180 of human ALIX / PDCD6IP (NP_037506.2).
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)