Fontos dokumentumok
SAB4200646
Monoclonal Anti-ALIX/PDCD6IP antibody produced in mouse
clone ALIX-1, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
ALIX-1, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: 5-10 μg/test using using human MOLT4 cells
immunoblotting: 2-5 μg/mL using using whole extracts of human MOLT4 cells.
immunofluorescence: 10-20 μg/mL using using human HeLa cells
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg/mL using using lysates of human MOLT4 cells.
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PDCD6IP(10015)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- flow cytometry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)