Fontos dokumentumok
SAB4200476
Anti-ALIX antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-AIP1, Anti-ALG-2 interacting protein 1, Anti-DRIP4, Anti-HP95, Anti-PDCD6IP, Anti-apoptosis-linked gene 2-interacting protein X, Anti-dopamine receptor interacting protein 4, Anti-programmed cell death 6 interacting protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~95 kDa
faj reaktivitás
mouse, human
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of human Jurkat cells.
western blot: 2.5-5 μg/mL using whole extracts of mouse A20 cells.
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PDCD6IP(10015)
mouse ... Pdcd6ip(18571)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)