05-1000X
Anti-Phosphoserine Antibody, clone 4A4
clone 4A4, Upstate®, from mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
4A4, monoclonal
faj reaktivitás
vertebrates
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
General Post-translation Modification
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
For maximum recovery of the product, centrifuge the original vial prior to removing the cap. If the product has accidentally been frozen and thawed, spin it at 13,000 x g for 10 minutes at 2-8°C.
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2