Fontos dokumentumok
SAB5700532
Sigma-Aldrich
Anti-Pan Phospho-Tyrosine antibody produced in rabbit
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
rat, mouse, human
koncentráció
0.86mg/ml
technika/technikák
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pan pTyr)
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing phosphorylated Y.
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1