Fontos dokumentumok
SAB5700550
Sigma-Aldrich
Anti-pan-Phospho-Serine antibody produced in rabbit
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
polyclonal
application:
WB
faj reaktivitás:
human, mouse, rat
technika/technikák:
western blot: 1:500-1:2000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human, mouse, rat
koncentráció
0.32mg/ml
technika/technikák
western blot: 1:500-1:2000
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pan pSer)
Immunogén
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing phosphorylated Serine.
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)