ABT45
Anti-Claudin-5 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Claudin-5, Transmembrane protein deleted in VCFS, TMDVCF
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
rat, mouse, horse, human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
equine (based on 100% sequence homology), ox (based on 100% sequence homology)
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CLDN5(7122)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Minőség
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Claudin-5 in 10 µg of human lung tissue lysate.
Cél megnevezése
Molecular weights at ~17 kDa and 62 kDa may be observed depending on phosphorylation and glycosylation effects (Ishizaki, T., et al. (2003). Experimental Cell Research. 290:275–288).
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Human lung tissue lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1