SAB3501072
Anti-ALPHA-TUBULIN antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-TUBA2, Anti-bA408E5.3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
predicted mol wt 50 kDa
faj reaktivitás
human, rat, mouse
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TUBA1A(7846)
Immunogén
Tulajdonságok és előnyök
Kapcsolódás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)