SAB5500192
Anti-Vinculin Antibody
rabbit monoclonal, SP117
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-Vinculin antibody, Rabbit monoclonal, clone SP117, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in proprietary host
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
SP117, monoclonal
faj reaktivitás
human (tested)
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
chicken, rat, pig, dog, mouse
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:100
izotípus
IgG
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... VCL(7414)
Általános leírás
Immunogén
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)