Fontos dokumentumok
SAB5200204
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Hsp70 antibody produced in rat
clone 7FB, purified immunoglobulin
Szinonimák:
Anti-Dm-hsp70, Anti-Hsp70Bb, Anti-dHsp70
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
ELISA
IF
WB
klón:
7FB, monoclonal
faj reaktivitás:
Drosophila
citations:
1
technika/technikák:
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
7FB, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen predicted mol wt 70 kDa
faj reaktivitás
Drosophila
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2b
NCBI elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
Drosophila melanogaster ... Hsp70Bb(48582)
Egyediség
Detects heat-inducible form of HSP70, ~70kDa.
Immunogén
Prepared from Drosophila tissue culture cells heat shocked at 36.5◦C for 3 hours, and isolated using SDS PAGE.
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
PBS pH7.4, 50% glycerol, 0.1% sodium azide
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Max Jameson Aragon et al.
eLife, 11 (2022-01-25)
We developed a multiphoton imaging method to capture neural structure and activity in behaving flies through the intact cuticle. Our measurements showed that the fly head cuticle has surprisingly high transmission at wavelengths >900nm, and the difficulty of through-cuticle imaging