SAB3701436
Monoclonal Anti-Hsc70 (Hsp73) antibody produced in mouse
clone N27F3-4, purified immunoglobulin
Szinonimák:
Anti-HSC54 antibody, Anti-HSC71 antibody, Anti-Heat shock protein 8 antibody, Anti-Heat-shock70-KD protein 10, Anti-MHV-A59
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
N27F3-4, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
canine, bovine, salmon, beluga, rat, Caenorhabditis elegans, human, carp, Drosophila, mouse, chicken
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HSPA1A(3303)
Egyediség
Immunogén
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)