Fontos dokumentumok
SAB4700912
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Perforin antibody produced in mouse
clone dG9
Szinonimák:
HPLH2, P1, PFP, PRF1
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
mouse
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
dG9, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human, bovine
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: 6 μg/mL
elérési szám
NM_005041
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PRF1(5551)
Related Categories
Általános leírás
The mouse monoclonal antibody dG9 (also known as deltaG9) recognizes perforin, a 70 kDa protein expressed in cytoplasmic granules of cytotoxic T cells and NK cells.
Immunogen
purified granules from human YT lymphoma cell line
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg